Imprimer
Platine 99,95 Metals basis, granules ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
12236.03 12236.06 12236.14
12236.03EA 345 EUR
12236.03 12236.06 12236.14
Platine 99,95 Metals basis, granules ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Platine
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689