Platine, noir
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
12076.03
12076.06
12076.77
12076.03EA
262
EUR
12076.03
12076.06
12076.77
Platine, noir
Platine
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. 10m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formule:
Pt MW: 195.08 g/mol Point d'ébullition: 3827 Point de fusion: 1769 Densité: 21.4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 ONU: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,07689 |