Imprimer
Platine 99,98 Metals basis, powder -200 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
12075.03 12075.06 12075.77
12075.03EA 322 EUR
12075.03 12075.06 12075.77
Platine 99,98 Metals basis, powder -200 mesh
Platine
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07689