Imprimer
Platine 99,9 Metals basis, foil 1.0 mm (0.04 in) thick
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
11506.FF 11506.FI
11506.FFEA 0 EUR
11506.FF 11506.FI
Platine 99,9 Metals basis, foil 1.0 mm (0.04 in) thick
Platine
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689