Imprimer
Platine 99,997 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
10957.BW 10957.BS 10957.CB
10957.BWEA 741 EUR
10957.BW 10957.BS 10957.CB
Platine 99,997 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platine
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈4.21g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689