Imprimer
Platine 99,9 Metals basis, tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
10294.BQ 10294.BU
10294.BQEA 1660 EUR
10294.BQ 10294.BU
Platine 99,9 Metals basis, tubing 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Platine
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.62g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689