Imprimer
Platine 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
10286.BU 10286.BY 10286.CC
10286.BUEA 406 EUR
10286.BU 10286.BY 10286.CC
Platine 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platine
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈4.21g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689