Platine 99,9 Metals basis, foil, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
00861.FF
00861.FI
00861.FFEA
919
EUR
00861.FF
00861.FI
Platine 99,9 Metals basis, foil, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Platine
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈3.4g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formule:
Pt MW: 195.08 g/mol Point d'ébullition: 3827 Point de fusion: 1769 Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011179 Numéro CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |