Imprimer
Platine 99,9 Metals basis, foil, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
00261.FF 00261.FI
00261.FFEA 546 EUR
00261.FF 00261.FI
Platine 99,9 Metals basis, foil, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Platine
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈1.7g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689