Imprimer
Palladium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11516.FF 11516.FI 11516.GH
11516.FFEA 706 EUR
11516.FF 11516.FI 11516.GH
Palladium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm
Palladium
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121