Imprimer
Palladium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1.0 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11513.FF 11513.FI
11513.FFEA 2530 EUR
11513.FF 11513.FI
Palladium ≥99.9% (base métaux), en feuilles, Thickness: 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈7.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121