Palladium ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 1.0 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10280.BS
10280.BW
10280.CB
10280.BSEA
351
EUR
10280.BS
10280.BW
10280.CB
Palladium ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈9.44g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formule:
Pd Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1555 °C Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011167 Numéro CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |