Imprimer
Nickel ≥99.5% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
44825.FI 44825.GH 44825.HP
44825.FIEA 66.3 EUR
44825.FI 44825.GH 44825.HP
Nickel ≥99.5% (base métaux), en feuilles, Epaisseur: 2.0 mm (0.08 in)
Nickel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈44.5g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582