Imprimer
Nickel ≥99.5% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
44823.FI 44823.GH 44823.HP
44823.FIEA 42 EUR
44823.FI 44823.GH 44823.HP
Nickel ≥99.5% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Nickel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈11.1g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582