Imprimer
Nickel ≥99.8% (base métaux), poudre sphérique -400 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
43704.22 43704.14 43704.A3 43704.36
43704.22EA 73.6 EUR
43704.22 43704.14 43704.A3 43704.36
Nickel ≥99.8% (base métaux), poudre sphérique -400 mesh
Nickel
Formule: Ni
Point d'ébullition: 2371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II