Imprimer
Nickel ≥99.8% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
43214.22EA 85.1 EUR
43214.22 43214.14 43214.A3 43214.36
Nickel ≥99.8% (base métaux), en poudre -325 mesh
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Conductive dendritic powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
Formule: Ni
Point d'ébullition: 2371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1455 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II