Nickel ≥99.98% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
43131.H4
43131.G9
43131.G5
43131.H4EA
573
EUR
43131.H4
43131.G9
43131.G5
Nickel ≥99.98% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nickel
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.44g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formule:
Ni Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1453 °C Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011137 Numéro CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 ONU: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |