Nickel ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
42332.09
42332.18
42332.30
42332.09EA
76
EUR
42332.09
42332.18
42332.30
Nickel ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Nickel
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.45g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formule:
Ni Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1453 °C Densité: 8,9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011137 Numéro CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 ONU: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |