Imprimer
Nickel ≥99.8% (base métaux sauf Co), feuille fine (max. 0,8 % Co), Epaisseur: 0.0125 mm (0.000492 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
35814.FI 35814.GH
35814.FIEA 81.9 EUR
35814.FI 35814.GH
Nickel ≥99.8% (base métaux sauf Co), feuille fine (max. 0,8 % Co), Epaisseur: 0.0125 mm (0.000492 in)
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582