Imprimer
Nickel ≥99.8% (base métaux), en paillettes -325 mesh, Epaisseur: 0,37 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13788.30 13788.A1
13788.30EA 76.9 EUR
13788.30 13788.A1
Nickel ≥99.8% (base métaux), en paillettes -325 mesh, Epaisseur: 0,37 µm
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06582