Nickel ≥99.9945% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
12043.FF
12043.FI
12043.GH
12043.FFEA
181
EUR
12043.FF
12043.FI
12043.GH
Nickel ≥99.9945% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Nickel
Purity: 99.9945%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈5.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formule:
Ni Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1453 °C Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011137 Numéro CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 ONU: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |