Imprimer
Nickel ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10929.BU 10929.BY 10929.CQ
10929.BUEA 114 EUR
10929.BU 10929.BY 10929.CQ
Nickel ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, recuit, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nickel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582