Imprimer
Nickel ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
10928.BQEA 83.5 EUR
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
Nickel ≥99.995% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nickel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1453 °C
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582