Imprimer
Nickel ≥99.8% (base métaux), poudre sphérique, APS 5-15 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
00663.14 00663.22
00663.14EA 83.5 EUR
00663.14 00663.22
Nickel ≥99.8% (base métaux), poudre sphérique, APS 5-15 µm
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 3-5g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formule: Ni
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011137
Numéro CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
ONU: 3089
ADR: 4.1,II