Nickel ≥99.9% (base métaux), pièces
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
00434.22
00434.30
00434.22EA
72.6
EUR
00434.22
00434.30
Nickel ≥99.9% (base métaux), pièces
Nickel
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-02-0
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formule:
Ni Point d'ébullition: 3007 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1453 °C Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011137 Numéro CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 ONU: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |