Imprimer
Iridium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11428.FF 11428.FI
11428.FFEA 2080 EUR
11428.FF 11428.FI
Iridium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.7g/25x25mm MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9