Imprimer
Iridium dur ≥99.8% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11427.FF 11427.FI
11427.FFEA 2840 EUR
11427.FF 11427.FI
Iridium dur ≥99.8% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈3.5g/25x25mm, Temper: as rolled MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9