Imprimer
Fer, EMSURE® 10 µm analysis_for, reduced, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
MQ300
1.03819.0100 1.03819.0500
1.03819.0100EA 47.7 EUR
1.03819.0100 1.03819.0500
Fer, EMSURE® 10 µm analysis_for, reduced, Supelco®
Fer
Formule: Fe
MW: 55.85 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C/1013 hPa
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7.87 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ONU: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (cerimetric) ≥ 99.5 %
Substances insoluble in sulfuric acid ≤ 0.1 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulphide (S) ≤ 0.002 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.002 %
Zn (Zinc) ≤ 0.002 %