Imprimer
Fer 99 Metals basis, powder -20 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
14183.30 14183.A1 14183.A7
14183.30EA 68.3 EUR
14183.30 14183.A1 14183.A7
Fer 99 Metals basis, powder -20 mesh
Fer
Purity: 99% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
MW: 55.85 g/mol
Point d'ébullition: 3000
Point de fusion: 1535
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ONU: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109