Imprimer
Fer ≥99.99% (base métaux), pièces, forme irrégulière 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45090.A1 45090.36 45090.22
45090.A1EA 408 EUR
45090.A1 45090.36 45090.22
Fer ≥99.99% (base métaux), pièces, forme irrégulière 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Fer
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
MW: 55.85 g/mol
Point d'ébullition: 3000
Point de fusion: 1535
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109