Fer ≥99.9% (base métaux), éponge -100 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
43240.22
43240.A3
43240.36
43240.22EA
43.3
EUR
43240.22
43240.A3
43240.36
Fer ≥99.9% (base métaux), éponge -100 mesh
Fer
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-89-6
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010999
Formule:
Fe MW: 55.85 g/mol Point d'ébullition: 3000 Point de fusion: 1535 Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010999 Numéro CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 ONU: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05109 |