Imprimer
Fer 99,99 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40497.BW 40497.CB
40497.BWEA 157 EUR
40497.BW 40497.CB
Fer 99,99 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fer
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈6.2g/m MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
MW: 55.85 g/mol
Point d'ébullition: 3000
Point de fusion: 1535
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109