Imprimer
Fer ≥99.995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11448.FF 11448.FI
11448.FFEA 248 EUR
11448.FF 11448.FI
Fer ≥99.995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Fer
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈4.9g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
MW: 55.85 g/mol
Point d'ébullition: 3000
Point de fusion: 1535
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109