Imprimer
Fer 99,97 Metals basis, pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10213.30 10213.A1 10213.A7 10213.PG_25KG
10213.30EA 54.6 EUR
10213.30 10213.A1 10213.A7 10213.PG_25KG
Fer 99,97 Metals basis, pieces, irregularly shaped ≤ 25 mm (1.0 in)
Fer
Purity: 99.97+% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: 90% 2.5-25mm (0.1-1.0in) Appearance: Gray MDL No.: MFCD00010999
Formule: Fe
MW: 55.85 g/mol
Point d'ébullition: 3000
Point de fusion: 1535
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109