Imprimer
Cobalt 99,5 Metals basis, powder -400 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
44085.30 44085.A1
44085.30EA 443 EUR
44085.30 44085.A1
Cobalt 99,5 Metals basis, powder -400 mesh
Cobalt
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
ONU: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,02488