Imprimer
Cobalt 99,95 Metals basis, foil, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
42660.FF 42660.FI
42660.FFEA 164 EUR
42660.FF 42660.FI
Cobalt 99,95 Metals basis, foil, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Cobalt
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488