Imprimer
Cobalt ≥99.8% (base métaux), poudre sphérique -100/+325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
41605.18 41605.30
41605.18EA 131 EUR
41605.18 41605.30
Cobalt ≥99.8% (base métaux), poudre sphérique -100/+325 mesh
Cobalt
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
ONU: 3089
ADR: 4.1,III