Imprimer
Cobalt 99,995 Metals basis, foil, Puratronic®, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
11452.FI 11452.GH
11452.FIEA 499 EUR
11452.FI 11452.GH
Cobalt 99,995 Metals basis, foil, Puratronic®, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Densité: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488