Imprimer
Cobalt 99,998 Metals basis, powder, Puratronic® -22 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10610.06 10610.14 10610.A1
10610.06EA 123 EUR
10610.06 10610.14 10610.99
Cobalt 99,998 Metals basis, powder, Puratronic® -22 mesh
Cobalt
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010935
Formule: Co
MW: 58.93 g/mol
Point d'ébullition: 2870
Point de fusion: 1495
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010935
Numéro CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
ONU: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02488