Imprimer
Manganèse ≥99.6% (base métaux), en poudre -140+325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
41343.14 41343.22 41343.36
41343.14EA 45.4 EUR
41343.14 41343.22 41343.36
Manganèse ≥99.6% (base métaux), en poudre -140+325 mesh
Manganèse
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-96-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011111
Formule: Mn
Point d'ébullition: 2097 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1260 °C
Densité: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011111
Numéro CAS: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
ONU: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762