Manganèse ≥99.98% (base métaux), en grenailles 0.8-12 mm (0.03-0.47 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
36215.14
36215.22
36215.14EA
120
EUR
36215.14
36215.22
Manganèse ≥99.98% (base métaux), en grenailles 0.8-12 mm (0.03-0.47 in)
Manganèse
Purity: 99.98%
CAS No.: 7439-96-5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011111
For vacuum deposition
Formule:
Mn Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011111 Numéro CAS: 7439-96-5 EINECS: 231-105-1 |