Imprimer
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en poudre APS <1 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
44210.22 44210.36 44210.A3
44210.22EA 169 EUR
44210.22 44210.36 44210.A3
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en poudre APS <1 µm
Tungstène
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Dark grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
ONU: 3089
ADR: 4.1,II