Imprimer
Tungstène ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 1-5 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10400.09 10400.22 10400.36 10400.A3
10400.09EA 62.3 EUR
10400.09 10400.22 10400.36 10400.A3
Tungstène ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 1-5 µm
Tungstène
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Powder Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
ONU: 3089
ADR: 4.1,III