Imprimer
Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges, recuit, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44476.BS 44476.BW
44476.BSEA 98.1 EUR
44476.BS 44476.BW
Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges, recuit, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Tungstène
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈3.7g/cm, Temper: soft MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945