Tungstène ≥99.97% (base métaux), cartouche, Longueur: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44252.22
44252.14
44252.22EA
182
EUR
44252.22
44252.14
Tungstène ≥99.97% (base métaux), cartouche, Longueur: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Tungstène
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈7.8g/slug
MDL No.: MFCD00011461
Formule:
W Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa) Point de fusion: 3410 °C Densité: 19 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011461 Numéro CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |