Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43995.G5
43995.H1
43995.G5EA
78
EUR
43995.G5
43995.H1
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Tungstène
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈2.13g/m
MDL No.: MFCD00011461
Formule:
W Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa) Point de fusion: 3410 °C Densité: 19 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011461 Numéro CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |