Imprimer
Tungstène, toile métallique 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40924.FL 40924.GT 40924.HB
40924.FLEA 294 EUR
40924.FL 40924.GT 40924.HB
Tungstène, toile métallique 100 mesh, Ø 0.0254 mm (0.001 in)
Tungstène
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945