Molybdène, toile métallique 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40911.FL
40911.GT
40911.FLEA
150
EUR
40911.FL
40911.GT
Molybdène, toile métallique 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molybdène
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00003465
Formule:
Mo MW: 95.94 g/mol Point d'ébullition: 3617 Point de fusion: 2622 Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003465 Numéro CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |