Imprimer
Molybdène ≥99.9% (base métaux), en poudre APS ∼2-4 µm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
39687.14 39687.22
39687.14EA 72.9 EUR
39687.14 39687.22
Molybdène ≥99.9% (base métaux), en poudre APS ∼2-4 µm
Molybdène
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
MW: 95.94 g/mol
Point d'ébullition: 3617
Point de fusion: 2622
Densité: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
ONU: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06317