Imprimer
Vanadium ≥99.8% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42830.09 42830.18
42830.09EA 204 EUR
42830.09 42830.18
Vanadium ≥99.8% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈1.2g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
MW: 50.94 g/mol
Point d'ébullition: 3477
Point de fusion: 1896
Densité: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053